Transfer capillaries
100 mm, 1,75 mm, 1,30
Katalog # HIRS9201710
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,75 mm
- Ø indv.:1,30
- Længde:100 mm
- Seq:25