Transfer capillaries
70 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalog # HIRS9201570
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,55 mm
- Ø indv.:1,15 mm
- Længde:70 mm
- Seq:16