Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
120 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalog # HIRS9201512
Leverandør:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # HIRS9201512
Leverandør:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
120 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Price
662,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,55 mm
  • Ø indv.:
    1,15 mm
  • Længde:
    120 mm
  • Seq:
    21