Transfer capillaries
100 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalog # 612-2808
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,55 mm
- Ø indv.:1,15 mm
- Længde:100 mm
- Seq:20