Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
  HIRS9201380
 :   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
  HIRS9201380
Transfer capillaries
Transfer capillaries
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
482,00 kr
1 * 1.000 Items
Klar glas, åbent i begge ender.
  • Udv.Ø:
    1,35 mm
  • Ø indv.:
    0,95 mm
  • Længde:
    80 mm
  • Seq:
    11