Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
75 mm, 1,35 mm, 0,95
  HIRS9201375
 :   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
  HIRS9201375
Transfer capillaries
Transfer capillaries
75 mm, 1,35 mm, 0,95
479,00 kr
1 * 1.000 Items
Klar glas, åbent i begge ender.
  • Udv.Ø:
    1,35 mm
  • Ø indv.:
    0,95
  • Længde:
    75 mm
  • Seq:
    10