Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
60 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalog # HIRS9201360
Leverandør:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # HIRS9201360
Leverandør:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
60 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Price
475,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,35 mm
  • Ø indv.:
    0,95 mm
  • Længde:
    60 mm
  • Seq:
    08