Transfer capillaries
80 mm, 1,00 mm, 0,80
Katalog # 621-1121
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,00 mm
- Ø indv.:0,80
- Længde:80 mm
- Seq:03