Transfer capillaries
75 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalog # HIRS9201075
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,00 mm
- Ø indv.:0,80 mm
- Længde:75 mm
- Seq:02
Klar glas, åbent i begge ender.