Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
150 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalog # 612-2806
Leverandør:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # 612-2806
Leverandør:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
150 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Price
878,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,00 mm
  • Ø indv.:
    0,80 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    07