Propper til standardslib, glas
12/21, Klart glas
Katalog # HIRS8900365
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Stoppers from clear or amber glass.
: DIN 12252
Specifikationer
- NS:12/21
- Model:Klart glas