Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til standardslib, glas
7/16, Klart glas
Katalog # HIRS8900352
Leverandør:   HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Katalog # HIRS8900352
Leverandør:  HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Propper til standardslib, glas
7/16, Klart glas
Price
40,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stoppers from clear or amber glass.
 : DIN 12252
Specifikationer
  • NS:
    7/16
  • Model:
    Klart glas