Propper til standardslib, glas
7/16, Klart glas
Katalog # HIRS8900352
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Stoppers from clear or amber glass.
: DIN 12252
Specifikationer
- NS:7/16
- Model:Klart glas