Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Thoma
Counting chamber, double ruling, with clips, Thoma, 0,10 mm
  612-5728
 :   HIRSCHMANN
Celletællere, Thoma
  612-5728
Celletællere, Thoma
Celletællere, Thoma
Counting chamber, double ruling, with clips, Thoma, 0,10 mm
690,00 kr
1 * 1 Items
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling, inklusiv 2 dækglas til hæmacytometer.
  • Kammerdybde:
    0,10 mm
  • Beskrivelse:
    Counting chamber, double ruling, with clips, Thoma