Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Neubauer
Counting chamber with clamps, Neubauer
Catalog # HIRS8110103
Supplier:   HIRSCHMANN
Celletællere, Neubauer
Catalog # HIRS8110103
Supplier:  HIRSCHMANN
Celletællere, Neubauer
Celletællere, Neubauer
Counting chamber with clamps, Neubauer
Price
754,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling.
 : Inklusiv 2 dækglas
Specifications
  • Beskrivelse:
    Counting chamber with clamps, Neubauer