Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Bürker
Celletællere, Bürker
Counting chamber with clips, Bürker, 0,1 mm
Katalog # 612-5727
Leverandør:   HIRSCHMANN
Celletællere, Bürker
Katalog # 612-5727
Leverandør:  HIRSCHMANN
Celletællere, Bürker
Celletællere, Bürker
Counting chamber with clips, Bürker, 0,1 mm
Price
690,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling og inklusiv 2 dækglas til hæmacytometer.
Certifications: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
Ordering information: Includes two cover glasses.
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    0,1 mm
  • Model:
    Bürker
  • Beskrivelse:
    Counting chamber with clips