Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Thoma
Celletællere, Thoma
Counting chamber, double ruling, bright-lined, Thoma, 0,10 mm
Katalog # 612-5726
Leverandør:   HIRSCHMANN
Celletællere, Thoma
Katalog # 612-5726
Leverandør:  HIRSCHMANN
Celletællere, Thoma
Celletællere, Thoma
Counting chamber, double ruling, bright-lined, Thoma, 0,10 mm
Price
1.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling, inklusiv 2 dækglas til hæmacytometer.
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    0,10 mm
  • Beskrivelse:
    Counting chamber, double ruling, bright-lined, Thoma