Celletællere, Thoma
Counting chamber, double ruling, Thoma, 0,10 mm
Katalog # 612-5721
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling, inklusiv 2 dækglas til hæmacytometer.
Specifikationer
- Kammerdybde:0,10 mm
- Beskrivelse:Counting chamber, double ruling, Thoma