Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
Celletæller, Improved Neubauer, dobbelt gitterinddeling, 0,10 mm
Katalog # HIRS8100104
Leverandør:   HIRSCHMANN
Celletællere, Improved Neubauer
Katalog # HIRS8100104
Leverandør:  HIRSCHMANN
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
Celletæller, Improved Neubauer, dobbelt gitterinddeling, 0,10 mm
Price
508,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Cell counting chambers designed with double net ruling.
Bestillingsoplysninger: Includes two cover glasses.
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    0,10 mm
  • Beskrivelse:
    Celletæller, Improved Neubauer, dobbelt gitterinddeling