Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulvertragte
150 mm, 138 mm, 22 mm, 28 mm stem I-Ø
Katalog # HIRS7760105
Leverandør:   HIRSCHMANN
Pulvertragte
Katalog # HIRS7760105
Leverandør:  HIRSCHMANN
Pulvertragte
Pulvertragte
150 mm, 138 mm, 22 mm, 28 mm stem I-Ø
Price
275,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    150 mm
  • Beskrivelse:
    28 mm stem I-Ø
  • Længde:
    138 mm
  • Stilklængde:
    22 mm