Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte, PP
Tragte, PP
180 mm, 14 mm, 120 mm
Katalog # HIRS7750107
Leverandør:   HIRSCHMANN
Tragte, PP
Katalog # HIRS7750107
Leverandør:  HIRSCHMANN
Tragte, PP
Tragte, PP
180 mm, 14 mm, 120 mm
Price
361,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
Funnels, made of PP, translucent. With smooth interior surfaces.
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    120 mm
  • Stilk udv. Ø:
    14 mm
  • Stilklængde:
    180 mm