Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte, PP
Tragte, PP
65 mm, 5 mm, 40 mm
Katalog # HIRS7750103
Leverandør:   HIRSCHMANN
Tragte, PP
Katalog # HIRS7750103
Leverandør:  HIRSCHMANN
Tragte, PP
Tragte, PP
65 mm, 5 mm, 40 mm
Price
304,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents
Funnels, made of PP, translucent. With smooth interior surfaces.
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    40 mm
  • Stilk udv. Ø:
    5 mm
  • Stilklængde:
    65 mm