Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte, PP

Tragte, PP

47 mm, 2 mm, 30 mm
Katalog # HIRS7750101
Leverandør:   HIRSCHMANN
Tragte, PP
Katalog # HIRS7750101
Leverandør:  HIRSCHMANN
Tragte, PP
Tragte, PP

47 mm, 2 mm, 30 mm

Price
276,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents

Funnels, made of PP, translucent. With smooth interior surfaces.

  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    30 mm
  • Stilk udv. Ø:
    2 mm
  • Stilklængde:
    47 mm