Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, PP, klasse B
Måleglas, PP, klasse B
2000 ml, 20,0 ml, 482 mm, 20,0 ± ml, 97 mm
Katalog # HIRS7501194
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas, PP, klasse B
Katalog # HIRS7501194
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas, PP, klasse B
Måleglas, PP, klasse B
2000 ml, 20,0 ml, 482 mm, 20,0 ± ml, 97 mm
Price
1.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, tall form, class B.
  • Calibrated to 'In'
  • Hexagonal base, ring mark on the principal points
  • Thermal stresses of up to +80 °C do not result in the tolerance limit being permanently exceeded
 : DIN 12681 B / ISO 6706
Specifikationer
  • Ø:
    97 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    482 mm
  • Seq:
    16
  • Inddeling:
    20,0 ml
  • Tolerance:
    20,0 ± ml