Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, PP, klasse B
Måleglas, PP, klasse B
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml, 28 mm
Catalog # HIRS7501175
Supplier:   HIRSCHMANN
Måleglas, PP, klasse B
Catalog # HIRS7501175
Supplier:  HIRSCHMANN
Måleglas, PP, klasse B
Måleglas, PP, klasse B
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml, 28 mm
Price
722,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, tall form, class B.
  • Calibrated to 'In'
  • Hexagonal base, ring mark on the principal points
  • Thermal stresses of up to +80 °C do not result in the tolerance limit being permanently exceeded
Certifications: DIN 12681 B / ISO 6706
Specifikationer
  • Ø:
    28 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    199 mm
  • Seq:
    11
  • Inddeling:
    1,0 ml
  • Tolerance:
    1,0 ± ml