Buretter, lige stophane, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
612-3554
DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.
- Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
- Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
Skalaens længde: 500 mm
Scale length: 500 mm
: DIN EN ISO 385
- Kapacitet:50 ml
- Seq:03
- Inddeling:0,10 ml
- Tolerance:0,05 ± ml