Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, lige stophane, Schellbach
Buretter, lige stophane, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Catalog # 612-3553
Supplier:   HIRSCHMANN
Buretter, lige stophane, Schellbach
Catalog # 612-3553
Supplier:  HIRSCHMANN
Buretter, lige stophane, Schellbach
Buretter, lige stophane, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Price
kr715.00
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.
  • Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
Skalaens længde: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Specifications
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Inddeling:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,03 ± ml