Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, lige stophane, Schellbach
Buretter, lige stophane, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Catalog # 612-3552
Supplier:   HIRSCHMANN
Buretter, lige stophane, Schellbach
Catalog # 612-3552
Supplier:  HIRSCHMANN
Buretter, lige stophane, Schellbach
Buretter, lige stophane, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Price
715,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.
  • Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
Skalaens længde: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Inddeling:
    0,02 ml
  • Tolerance:
    0,02 ± ml