Måleglas
2000 ml, 20 ml, 500 mm, 15 ± ml
Katalog # 612-3063
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:500 mm
- Inddeling:20 ml
- Tolerance:15 ± ml