Måleglas
5000* ml, 50 ml, 650 mm, 37,5 ± ml
612-3036
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
: DIN EN ISO 4788
- Kapacitet:5000* ml
- Højde:650 mm
- Seq:10
- Inddeling:50 ml
- Tolerance:37,5 ± ml