Måleglas
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml
612-3032
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
: DIN EN ISO 4788
- Kapacitet:250 ml
- Højde:335 mm
- Seq:06
- Inddeling:2 ml
- Tolerance:1,5 ± ml