Måleglas
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,75 ± ml
Katalog # 612-3031
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Højde:260 mm
- Seq:05
- Inddeling:1 ml
- Tolerance:0,75 ± ml