Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
Katalog # 612-3030
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas
Katalog # 612-3030
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
Price
89,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    200 mm
  • Seq:
    04
  • Inddeling:
    1 ml
  • Tolerance:
    0,75 ± ml