Måleglas
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Katalog # 612-3029
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specifikationer
- Kapacitet:25 ml
- Højde:170 mm
- Seq:03
- Inddeling:0,5 ml
- Tolerance:0,375 ± ml