Måleglas
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Katalog # 612-3028
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Specifikationer
- Kapacitet:10 ml
- Højde:140 mm
- Seq:02
- Inddeling:0,2 ml
- Tolerance:0,15 ± ml