Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
Katalog # 612-3027
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas
Katalog # 612-3027
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
Price
90,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Gradueringer i brun farve
* Ud over DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Højde:
    115 mm
  • Seq:
    01
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,075 ± ml