Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
5 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml, -
Katalog # 612-2771
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Glas.
- Kalibreret til at levere 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
- Mærker og påskrifter i brun farve, ikke gradueret til spidsen
- Fra 5 ml med vatprop for oven
DIN 12697
Længde: 360 ±5 mm undtagen 25 ml pipetter: 450 ±5 mm
: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).
Specifikationer
- Kapacitet:5 ml
- Suppl. til DIN:-
- Inddeling:0,05 ml
- Tolerance:0,03 ± ml