Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
2 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml, -
Katalog # 612-2769
Leverandør:   HIRSCHMANN
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Katalog # 612-2769
Leverandør:  HIRSCHMANN
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
2 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml, -
Price
54,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glas.
  • Kalibreret til at levere 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Mærker og påskrifter i brun farve, ikke gradueret til spidsen
  • Fra 5 ml med vatprop for oven
DIN 12697
Længde: 360 ±5 mm undtagen 25 ml pipetter: 450 ±5 mm
Certifications: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).
Specifikationer
  • Kapacitet:
    2 ml
  • Suppl. til DIN:
    -
  • Inddeling:
    0,02 ml
  • Tolerance:
    0,01 ± ml