Quartz cuvettes
Flow cell with oval aperture, 39 mm, 430 µl, 10 mm, Kvartsglas
HEWL5063-6573
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:430 µl
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Beskrivelse:Flow cell with oval aperture
- Højde:39 mm
- Seq:005
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse