Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz cuvettes
Flow cell with oval aperture, 39 mm, 200 µl, 5 mm, Kvartsglas
  HEWL5063-6572
Quartz cuvettes
  HEWL5063-6572
Quartz cuvettes
Quartz cuvettes
Flow cell with oval aperture, 39 mm, 200 µl, 5 mm, Kvartsglas
13.060,00 kr
1 * 1 Items
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
  • Længde på lysvej:
    5 mm
  • Volumen:
    200 µl
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas
  • Beskrivelse:
    Flow cell with oval aperture
  • Højde:
    39 mm
  • Seq:
    004
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL9301-1161
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    1 * 2 Items - 135,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL9300-0761
    Rensepapir til linser
    1 * 50 Items - 97,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5063-6577
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
    1 * 1 Items - 150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr