Ultra micro cuvettes
Ultra micro, 15 mm, 0,5 µl, 0,1 mm, Kvarts
HEWL5063-6562
Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.
- Længde på lysvej:0,1 mm
- Model:Ultra micro
- Volumen:0,5 µl
- Vinduesmateriale:Kvarts
- Højde:15 mm
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse



