Orders LinkContactUsLinkComponent
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Macro, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Catalog # HEWL5063-6556
Macro cuvettes
Catalog # HEWL5063-6556
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Macro, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Price
1.260,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Specifications
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Macro
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Vinduesmateriale:
    Glas
  • Seq:
    008
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HEWL5063-6577
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 150,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HEWL9300-0761
    Rensepapir til linser
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 97,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HEWL9301-1161
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    Log in for availability
    1 * 2 Items - 135,00 kr