Macro cuvettes
3,5 ml, 10 mm, Glas
Katalog # HEWL5063-6550
Leverandør: AGILENT HEWLETT PACKARD
Gå til:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:3,5 ml
- Vinduesmateriale:Glas
- Seq:012
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 5 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 1 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Bakke til 16 spektrofotometercellerBakke til 16 spektrofotometercellerHEWL5063-6577Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rensepapir til linser
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 2 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm