Ultra micro cuvettes
Ultra micro, 15 mm, 50 µl, 10 mm, Kvarts
HEWL5062-2496
Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Ultra micro
- Volumen:50 µl
- Vinduesmateriale:Kvarts
- Højde:15 mm
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse