Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultra micro cuvettes
Ultra micro, 15 mm, 50 µl, 10 mm, Kvarts
  HEWL5062-2496
Ultra micro cuvettes
  HEWL5062-2496
Ultra micro cuvettes
Ultra micro, 15 mm, 50 µl, 10 mm, Kvarts
5.800,00 kr
1 * 1 Items
Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Ultra micro
  • Volumen:
    50 µl
  • Vinduesmateriale:
    Kvarts
  • Højde:
    15 mm
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5063-6577
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
    1 * 1 Items - 150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL9300-0761
    Rensepapir til linser
    1 * 50 Items - 97,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL9301-1161
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    1 * 2 Items - 135,00 kr