Quartz cuvettes
Flow cell with rectangular aperture, 35 mm, 160 µl, 10 mm, Kvartsglas
HEWL5062-2476
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:160 µl
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Beskrivelse:Flow cell with rectangular aperture
- Højde:35 mm
- Seq:012
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse