Macro cuvettes
Macro, 1,75 ml, 5 mm, Kvartsglas
HEWL5061-3386
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
- Længde på lysvej:5 mm
- Model:Macro
- Volumen:1,75 ml
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Seq:006
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse