Orders LinkContactUsLinkComponent
Macro cuvettes
Macro, 1,75 ml, 5 mm, Kvartsglas
  HEWL5061-3386
Macro cuvettes
  HEWL5061-3386
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Macro, 1,75 ml, 5 mm, Kvartsglas
1.910,00 kr
1 * 1 Items
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
  • Længde på lysvej:
    5 mm
  • Model:
    Macro
  • Volumen:
    1,75 ml
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas
  • Seq:
    006
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5063-6577
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
    1 * 1 Items - 150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL9300-0761
    Rensepapir til linser
    1 * 50 Items - 97,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • HEWL9301-1161
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    1 * 2 Items - 135,00 kr