3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien
Product Details & Documents
Platformryster med tredimensionel roterende bevægelse, designet til homogen blanding, ideel til fordeling af celler eller opløste stoffer, forberedelse af objektglas og elektroforesegeler, kulturplader og Erlenmeyer-kolber. Polymax 2040 er velegnet til store kar og dyrkningsplader. Enhederne har analoge drejeknapper til justering af bølgefrekvens og tid.
- Modulsystem: Polymax 1040 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad eller høj hætte
- Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
- Valg af enheder med fast hældning på 5° eller 10° vinkel
- Polymax 1040 har elektronisk hastighedsstyring, Polymax 2040 har digital
- Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20
Certifications: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: Polymax 1040 IP 40, Polymax 2040 IP 20
Delivery information: Supplied with non-slip rubber mat, please order required accessories separately. Accessories for Polymax 1040 are category D, and Polymax 2040 accessories are category E, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.
Documents
HEID543-42210-00_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Beskrivelse:Polymax 1040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, EU-stik
- Seq:01
- Cat. No.:444-1115
- Indgangseffekt:115 W
- B×D×H:320×375×195 mm
- Hastighed:2 - 50 min⁻¹
- Vægt:8 kg
- Model:Polymax 1040, 5° vinkel
- Platform B×D:290×258 mm
- Vinkel:5° or 10° (fixed, depending on model)
- Max. load:5 kg
- Rystebevægelse:Bølge
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1121Skilletragteklemme til perforeret platform 2000, giver plads til maks. 2x2000 ml klemmerELog in for availability1 * 1 Items - 2.060,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1361Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 mlDLog in for availability1 * 1 Items - 2.470,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1362Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 mlDLog in for availability1 * 1 Items - 1.860,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1363Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 mlDLog in for availability1 * 1 Items - 1.830,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1364Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 mlDLog in for availability1 * 1 Items - 1.740,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1366Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 mlDLog in for availability1 * 1 Items - 2.160,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1365Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 mlDLog in for availability1 * 1 Items - 1.900,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-1451Ramme til Tension roller /Uden ruller til fastgørelse af glasvarerELog in for availability1 * 1 Items - 1.720,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 444-0003Holder med flere etager, omfatter perforeret platform 2000 og 4 støttestængerELog in for availability1 * 1 Items - 3.110,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- HEID23-03-08-02-38Rubber sheet (SMG 10xx)Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010Log in for availability1 * 1 Items - 463,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- HEID23-03-08-02-01Rubber plate for universal adapterReax 2 and PolymaxLog in for availability1 * 1 Items - 149,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- HEID23-03-08-02-26Rubber sheet (SMG 20xx)Polymax 2040, Promax 2020 and Unimax 2010Log in for availability1 * 1 Items - 507,00 kr