Farvesystemer
Håndtag, rustfrit stål, til farverack 631-9321, - mm
Katalog # 631-9329
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
- Til 10 objektglas (76×26 mm)
Farvesystem som indeholder farvekar, rack og håndtag fremstillet af rustfrit stålsystem.
Bestillingsoplysninger: Indsats og håndtag skal bestilles separat.
Specifikationer
- Beskrivelse:Håndtag, rustfrit stål, til farverack 631-9321
- B×D×H:- mm