Farvesystemer
Farvekar med låg, 105×85×80 mm
631-9328
Natronkalkglas.
- Til 10 objektglas (76×26 mm)
Farvesystem som indeholder farvekar, rack og håndtag fremstillet af rustfrit stålsystem.
: Indsats og håndtag skal bestilles separat.
- Beskrivelse:Farvekar med låg
- B×D×H:105×85×80 mm