Farvekrukker
Farveskåle iht. Schiefferdecker, til op til 10 objektglas
Katalog # 631-9313
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
- Tre versioner
- Til 16 eller 10 objektglas
- Iflg. Hellendahl eller Schiefferdecker
Suitable for standard microscope slides (76×26 mm).
Specifikationer
- Beskrivelse:Farveskåle iht. Schiefferdecker, til op til 10 objektglas