Farveskåle
Staining dish without lid, 90×70×65 mm
Katalog # 630-2600
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Removable cover
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.
Documents
HECH41205001_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:Staining dish without lid
- B×D×H:90×70×65 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #B×D×HTilgængelighedPrice
- Låg til skål
Produktinformation
- Katalog #B×D×HTilgængelighedPrice
- Farverack til farvekrukker, rustfrit stål, til 10 objektglasFarverack til farvekrukker, rustfrit stål, til 10 objektglas631-0348- mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 197,00 kr